Description
- Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
- One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
- Economical consumption and improved company sustainability.
- For use in low to medium-traffic washrooms.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Towel Dispenser |
| Couleur | Black |
| Dimensions (L x l x H) | 305 x 105 x 305 mm |
| Longueur (impériale) | 4.133 in. |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Largeur (impériale) | 12.00 in. |
| Largeur (métrique) | 305 mm |
| Hauteur (impériale) | 12 in. |
| Hauteur (métrique) | 305 mm |
| Capacité | Hand Towels |
| Afficher plus |