Learn More
Tork Tork Xpress™ Essuie-mains interfoliés doux blancs H2, Premium, 2 plis, QuickDry, 21 x 110 feuilles, 100288
Code produit 30243813 Tous les produits Tork Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
21 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30243813 Blanc 21 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243813 Fournisseur Tork Code fournisseur 100288
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tork Xpress™ Essuie-mains interfoliés doux blancs H2
  • Apportez plus de confort aux utilisateurs dans les établissements haut de gamme avec ces essuie-mains doux et épais
  • Améliorez l'hygiène grâce à la distribution feuille à feuille des distributeurs sans contact Tork H2 gamme Elevation ou Image
  • Réduisez le gaspillage et faites des économies: ces essuie-mains en papier offrent un séchage rapide et efficace, ce qui permet d'en utiliser peu
  • Limitez votre impact environnemental avec ces essuie-mains certifiés FSC et Écolabel européen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multi-fold Hand Towel
Longueur (impériale) 13.39 in.
Longueur (métrique) 34 cm
Largeur (impériale) 8.35 in.
Largeur (métrique) 21.2 cm
Matériau Paper
Certifications/Conformité EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Couleur Blanc
Épaisseur 2-ply
Certifications / conformité (Europe) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001