Learn More
xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31067589
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31067589 1 g
31065212 5 g
31064349 25 g
31065211 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31067589 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1127131g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
(Contains∼12.0% water)
Spécification
Nom chimique ou matériau xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate
CAS 20398-34-9
Formule moléculaire C10H15N5O10P2.xNa
Numéro MDL MFCD00065987
Quantité 1 g
SMILES O=P(OP(O)([O-])=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N)O.[Na+]
Pourcentage de pureté 95%