Learn More
Fisherbrand™ Gant en nitrile XTend
Code produit 30057391 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30057391 Moyen 50 pièces
30057387 Grande 50 pièces
30057389 Standard 50 pièces
30057390 XL 50 pièces
30057388 XS 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30057391
Edge
Les gants XTend Nitrile sont des gants jetables à long brassard qui offrent un confort et une protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques pour diverses utilisations.
  • Les gants XTend Nitrile sont des gants jetables à long brassard qui offrent un confort et une protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques pour diverses applications.
  • Brassard prolongé
  • Gants non stériles et non poudreux
  • Le bout des doigts digitales permet une bonne prise en main
  • Gant de protection de type B
  • EPI catégorie III
  • Ambidextres
Spécification
Certifications / conformité (Europe) PPE catégorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5,51 ml
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,94 mil
Épaisseur (métrique) 0.10 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle Gant en nitrile XTend
Quantité 50 pcs
Longueur (impériale) 11,42 in
Longueur (métrique) 290 mm