Learn More
Abcam Sel de sodium XTT, sel de tétrazolium, solide, 25 mg
Code produit 32120928 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120928 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120928 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab14631025mg
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Sel de tétrazolium pour les tests de viabilité et de prolifération des cellules colorimétriques.
  • Poids moléculaire : 673,53 g/mol
  • Forme : Solide
  • Applications : Utilisé dans des tests colorimétriques pour la viabilité et la prolifération cellulaires. Le clivage de la XTT par des enzymes déshydrogénases de cellules métaboliquement actives donne un produit formazan très coloré et soluble dans l’eau.
  • Avantages : ne nécessite pas une étape de solubilisation cristalline de formazan contrairement aux tests MTT.
  • Exemples d’utilisation : Il a été utilisé pour évaluer la lésion valvulaire afin de tester les valves cardiaques cryopréservées.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20 °C.
Emplacement de détection Détection en Solution
Forme Plein
Conditions d’expédition Température ambiante
Propriétés du substrat substrat chimique
Substrat Substrat enzymatique déshydrogénase
Molécule cible Enzymes déshydrogénases
Méthode de détection Colorimétrique
Quantité 25 mg
À utiliser avec (application) Analyses colorimétriques pour la viabilité et la prolifération cellulaires, évaluation des lésions valvulaires pour les valves cardiaques cryopréservées