Learn More
XTT, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424269 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424269 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61726.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.86€
    342.65€ / 250mg
    Économisez 58.21€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Dérivé de tétrazolium utile dans la recherche sur le cancer
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dérivé du tétrazolium utile dans la recherche sur le cancer. Le sel de sodium XTT est utilisé en association avec le méthosulfate de phénazine pour dépister les lignées de cellules cancéreuses chez l’homme. Il est également utilisé pour étudier les dommages causés par les cellules fongiques. Il est impliqué dans les tests d’antimicrob
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau XTT sodium salt
CAS 111072-31-2
Couleur Jaune
Formule moléculaire C22H16N7NaO13S2
Numéro MDL MFCD00083517
Quantité 250 mg
Synonyme xtt
Informations sur la solubilité Soluble in hot water at 2;5mg/ml;Soluble in water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and phosphate buffered saline;at pH =7;2.
Clé InChI JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].COC1=C(C=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)N1N=C(N=[N+]1C1=C(OC)C=C(C(=C1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC sodium ; 2-(2-méthoxy-4-nitro-5-sulfonatophényl)-3-(2-méthoxy-4-nitro-5-sulfophényl)-N-phényltétrazol-3-ium-5-carboximidate
Poids moléculaire (g/mol) 673.52
CID PubChem 131668615
Poids de la formule 673.52
Forme physique Poudre