Learn More
Sel de sodium XTT, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium |
| CAS | 111072-31-2 |
| Formule moléculaire | C22 H16 N7 Na O13 S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | XTT Sodium Salt, Sodium 3'-[1-(Phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic Acid, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium Sodium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1 |
| SMILES | COc1cc(c(cc1[n+]2nc(nn2c3cc(c(cc3OC)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na])C(=O)Nc4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | [4-méthoxy-5-[3-(2-méthoxy-4-nitro-5-sulfonatophényl)-5-(phénylcarbamoyl)tétrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophényl]sulfonyloxysodium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 673.521 |
| Poids de la formule | 673.015 |