Learn More
Grant Instruments™ Bains à ultrasons numériques série XUB
Code produit 11440998
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
4,5 L
9,5 L
12,5 L
17,5 L
25 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11440998 4,5 L 1 pièce
11470998 17,5 L 1 pièce
11480998 25 L 1 pièce
11460998 12,5 L 1 pièce
11450998 9,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11440998 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur XUB5
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements. Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
La gamme XUB de bains à ultrasons de paillasse à commande numérique offre des performances constantes et fiables dans une multitude d’environnements.Intégrant la technologie LEAP de fréquence pour garantir des niveaux d’activité ultrasonique uniformes dans l’ensemble du liquide, ces bains offrent des performances supérieures, permettant ainsi d’obtenir un procédé ultrasons précis.
  • Commande de vitesse réglable de 500 à 3 000 tr/min
  • Peut accueillir jusqu’à 32 tubes en trois tailles / combinaisons différentes
  • Tête plate VP-1 supplémentaire pour le mélange d’un seul tube fourni avec l’unité
  • Les ventouses en caoutchouc adhèrent fermement à la surface de travail et empêchent l'appareil de se déplacer ; elles absorbent également les vibrations et empêchent leur transmission à l'établi.
  • Facile à utiliser : choisissez le mode continu ou tactile et tournez le bouton pour régler la vitesse.
  • Plateforme universelle à 32 emplacements pour trois tailles de tubes (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) et un embout pour mélanger des tubes individuels jusqu’à 15 ml
  • Plage de températures de fonctionnement : +4 °C à 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage LED
Minuteur 0 à 99 min
Fréquence 32 à 38 kHz
Tension 230 V
Capacité (métrique) 4,5 L
Profondeur (métrique) 200 mm
Gamme de température (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 70°C
Fréquence de fonctionnement 32 à 38 kHz
compliance-icons
Identifiant produit
  • Grant M2 ultrasonic solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID