Learn More
UVP Lampe UV de paillasse série XX-15, 230 V
Code produit 11789054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
XX-15 BLB
XX-15L
XX-15S
Wavelength:
254 nm
365 nm
Source lumineuse:
UV-A
UV-C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Wavelength Source lumineuse unitSize
11789054 XX-15S 254 nm UV-C 1 pièce
13204599 XX-15 BLB 365 nm UV-A 1 pièce
12872969 XX-15L 365 nm UV-A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11789054 Fournisseur UVP Code fournisseur 95004209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lampes de paillasse qui offrent un choix entre des longueurs d’onde longues, courtes ou moyennes, à utiliser dans les applications de stérilisation / assainissement et fluorescence / inspection. Les lampes UV de paillasse UVP série XX-15, 230 V sont des l
  • Différentes longueurs d’onde de tube UV sont disponibles pour répondre aux besoins de différentes applications
  • Les lampes possèdent des orifices à chaque extrémité pour accrocher ou monter la lampe
  • Fabriquées avec un boîtier en aluminium durable revêtu de peinture par pulvérisation résistante aux rayures
  • Les lampes à onde courte peuvent être utilisées orientées vers le haut pour purifier l’air ou orientées vers le bas pour la décontamination des surfaces de travail
  • Les UV de 254 nm peuvent tuer jusqu’à 99% des organismes tels que les bactéries, les levures, les spores de moisissures, les microbes et les virus
  • Les UV de courte longueur d’onde offrent un outil fiable et efficace pour les applications de décontamination dans les hôpitaux, les laboratoires, les sociétés pharmaceutiques et les cliniques
  • L’intensité des UV peut être augmentée en rapprochant la lampe de l’objet à stériliser
  • Tubes UV interchangeables (choisissez des tubes de 15 watts pour les lampes XX-15)
  • Lampes de 15 watts : Taille : 19,75 x 6 x 4,25 po (502 x 152 x 108 mm) (L x l x H), Poids : 5 lb (2,3 kg)
Spécification
Source lumineuse UV-C
Tension 230 V
Puissance en watts 15 W
Wavelength 254 nm
Dimensions (L x l x H) 502 x 152 x 108 mm
Alimentation électrique 15 W, 230 V, 60 Hz
À utiliser avec (application) Hôpitaux, laboratoires, sociétés pharmaceutiques et cliniques
Hauteur (métrique) 108 mm
Hertz 60 Hz
Longueur (métrique) 502 mm
Matériau Aluminium
Modèle XX-15S
Quantité d’emballage 1 de chaque
Gamme de produits Série XX-15
Largeur (métrique) 152 mm
Type de produit Lampe de paillasse UV