Learn More
Xylène, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10112310 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10112310 5 L Boîte en plastique 5L
10467270 1 L Flacon en verre ambré 1L
10385910 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10418473 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10477270 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10112310 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur X/0250/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.07€
    226.00€ / 5L
    Économisez 136.07€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C8H10, N° CAS 1330-20-7, 2,5 L, 136 °C, Incolore, 106,17 g/mol, -34 °C, 77264, Flacon en verre ambré, Liquide, 8 mbar à 20 °C, 0,6 mPaS à 20 °C | CAS : 1330-20-7 |C8H10
C8H10, numéro CAS 1330-20-7, 2,5 L, 136 C, incolore, 106,17 g/mol, -34 C, 77264, flacon en verre ambré, liquide, 8 mbar à 20 C, 0,6 mPaS à 20 C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL 77264
Spécification
Point de fusion -34 °C
Couleur Incolore
Quantité 5 L
Conditionnement Boîte en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 8mbar à 20 °C
Viscosité 0,6 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 136 °C
Poids de la formule 106,17g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylène
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.