Learn More
Xylène Cyanole FF85%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10178130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10178130 100 g Flacon en verre 100g
10463931 5 g Flacon en verre 5g
10118040 25 g Flacon en verre -
10732022 50 g Flacon en verre 50g
10414511 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10178130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422691000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555,616 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4463-44-9
Formule moléculaire C25H28N2NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 555.616
Numéro MDL MFCD00019481
Clé InChI JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 43535, Cyanol FF
CID PubChem 131854036
Nom IUPAC Acide 4-[[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]-(4-éthylimino-3-méthylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]-6-hydroxybenzène-1,3-disulfonique ; sodium
SMILES CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylene cyanol
Note relative au nom 85%
Teneur en colorant 80% min.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 554.61
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bleu à rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylene cyanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement