Learn More
Xylène, pour usage électronique (MOS), Fisher Chemical
Code produit 12656797 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Boîte en aluminium
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
2.50L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12656797 5 L Boîte en aluminium 5L
10355960 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 12656797 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur X/0255/21
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL 77264
Spécification
Point de fusion -34 °C
Couleur Incolore
Quantité 5 L
Conditionnement Boîte en aluminium
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 8mbar à 20 °C
Viscosité 0,6 mPaS à 20 °C
Point d’ébullition 136 °C
Poids de la formule 106,17g/mol