Spécification
| CAS | 1330-20-7 |
| Formule moléculaire | C8H10 |
| Synonyme | Xylol, dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’alcool absolu, l’éther, de nombreux solvants organiques ; pratiquement insoluble dans l’eau. |
| Poids de la formule | 106.17 |
| Qualité | Histologique |
| Quantité | 4 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene