Learn More
Solstice Xylènes
Code produit 15935430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
45 L
Conditionnement:
45L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15935430 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15935430 Fournisseur Solstice Code fournisseur 1644645L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Xylènes, Puriss., Dosage des isomères du xylène et de l'éthylbenzène (GC) ≥ 99%.
Fournisseur de réactifs et de produits chimiques de laboratoire de haute qualité pour les laboratoires d'analyse et de chimie :
  • Solvants – Usage spécifique ACS (HPLC), usage général ACS, solvants pour l'histologie et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et autres applications industrielles.
  • Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
pH Non applicable
Point de fusion -34 °C
CAS 1330-20-7
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0,87 g/cm3
Quantité 45 L
Point d’éclair 25 °C
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss.
Formule moléculaire C8H10
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Tension de vapeur 5 à 10 hPa (20 °C)
Numéro MDL MFCD00077264
Viscosité 0,61 mPa.s (20 °C)
Numéro UN UN1307
Synonyme Xylene mixture of isomers
Point d’ébullition 136 °C à 140 °C
Clé InChI IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1
Nom IUPAC 1,3-xylène
Poids moléculaire (g/mol) 106.17
Pourcentage de pureté ≥99,00%
Qualité Réactif
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.