Learn More
Xylènes, 98+ %, pour l’analyse, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10338882 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10338882 1 L 1L
15701819 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10338882 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383940010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Synonyme Dimethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Densité 0.8650g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 23°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.