Learn More
Xylènes, 98 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994441 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
25L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994441 25 L Tambour métallique 25L
10370394 1 L Flacon en verre 1L
10523193 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11994441 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    358.00€ / 25L
    Économisez 32.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00077264
Synonyme Dimethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Note relative au nom Pure
Densité 0.8650g/mL
Quantité 25 L
Point d’éclair 23°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.01% max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% max. (K.F.)
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.