Learn More
Xylènes, extra purs, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10479233 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10427413 1 L Flacon en verre 1L
11904451 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10479233 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390790025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.00€ / 2.5L
    Économisez 10.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Formule moléculaire C8H10
Synonyme Dimethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion -34.0°C
Couleur Jaune à beige
Acidité 0.0003 meq/g max.
Densité 0.8650g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 23°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre
Indice de réfraction 1.4940 to 1.4980
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.865
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Viscosité 0.6 mPa.s (20°C)
Eau 0.05% Max.
Point d’ébullition 136.0°C to 140.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté ≥98.0% (mixed isomers) (GC)
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.