Learn More
Xylènes, mélangés, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318036 500 mL 500mL
11328036 1000 mL 1L
11338036 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11318036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13317.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate. It acts as a cleaning agent for steel, silicon wafers and integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le xylène est utilisé comme solvant dans les industries pharmaceutique, graphique, du caoutchouc et du cuir. Il s’agit d’un composant important de l’encre, du caoutchouc et des adhésifs, ainsi que pour diluer les peintures et vernis. Il est utilisé en laboratoire pour faire des bains avec de la neige carbonique pour refroidir les récipients de réaction et comme solvant pour éliminer l’huile d’immersion de synthèse de l’objectif du microscope en microscopie optique. Il est utilisé comme un agent de clarification hydrophobe à court terme des échantillons de tissus par les histologistes. Il s’agit d’un précurseur pour la préparation des dichlorures de xylène, du bromure de xylyle, de l’acide téréphtalique et du diméthyltéréphtalate. Il agit comme agent de nettoyage pour les plaquettes en acier et en silicone et pour les circuits intégrés.
Solubilité
Miscible avec les hydrocarbures aromatiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Contient un mélange des isomères ortho, méta et para du xylène. Peut également contenir de l’éthylbenzène. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C8H10
Numéro MDL MFCD00077264
Synonyme Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Point de fusion <-25°C
Note relative au nom mixed
Densité 0.86
Quantité 500 mL
Point d’éclair 29°C (84°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.497
Numéro UN UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Point d’ébullition 137°C to 144°C
Informations sur la solubilité Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Poids de la formule 106.17
Pourcentage de pureté ≥97%