Learn More
Orange de xylénol sel de tétrasodium, indicateur de la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Code produit 15644090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15644090 1 g Flacon en verre 1g
15654090 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15644090 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 338251G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Indicateur de titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3618-43-7
Numéro MDL MFCD00044293
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenol Orange tetrasodium salt
Point de fusion 195°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 760.58g/mol
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron
Quantité 1 g
Forme physique Poudre ou cristaux