Learn More
Xylidine Ponceau 2R, pure, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le Xylidine Ponceau 2R est largement confiné au trichrome de Masson, où il donne un léger ombrage orange au rouge des structures cytoplasmiques
Application
- Le Xylidine Ponceau 2R est un colorant histologique utilisé principalement pour la coloration des coupes fines
- Il présente des activités cardiotoxiques et cancérogènes
- Il a été utilisé pour préparer la solution de Fuchsin-Ponceau afin de colorer un modèle cutané à base de tissu de sclérose latérale amyotrophique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xylidine Ponceau 2R |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 480.41 |
| Qualité | Extra pur |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Spectrométrie UV | Complies |
| Couleur | De bordeaux à rouge |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre fine |
Sécurité et traitement
- Xylidine Ponceau 2R
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.