Learn More
Xylitol, TRC
Code produit 30457354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX748050500G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylitol
CAS 87-99-0
Formule moléculaire C5 H12 O5
Quantité 500 g
Synonyme Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol
Formule InChI InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0685