Learn More
Xylitol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xylitol |
| CAS | 87-99-0 |
| Formule moléculaire | C5 H12 O5 |
| Quantité | 250 g |
| Synonyme | Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+ |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
| Poids de la formule | 152.0685 |