Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de xylometazoline, 98 %
Code produit 15771789 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15771789 25 g 25g
15761789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15771789 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1218-35-5 | C16H24N2·HCL | 280.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218-35-5
Formule moléculaire C16H24N2·HCL
Poids moléculaire (g/mol) 280.84
Clé InChI YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xylometazoline hydrochloride, xylometazoline hcl, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl-2-imidazoline hydrochloride, unii-x5s84033nz, dsstox_cid_25223, dsstox_rid_80760, dsstox_gsid_45223, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethyl-phenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride
CID PubChem 5282386
Nom IUPAC 2-[(4-tert-butyl-2,6-diméthylphényl)méthyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole ; chlorhydrate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1CC2=NCCN2)C)C(C)(C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylometazoline hydrochloride
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 280.84
Pourcentage de pureté 98%