Learn More
Xylometazoline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16492189
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492189 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16492189 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0475
MedChemExpress Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Xylometazoline hydrochloride is an α-adrenoceptor agonist commonly used as nasal decongestant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylometazoline hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1218-35-5
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H25ClN2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (178.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (89.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CC2=NCCN2)C(C)=CC(C(C)(C)C)=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 280.84
Poids de la formule 280.84
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research