Learn More
Y-25130 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit 18792754
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18792754 50 mg 50mg
18732484 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18792754 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0380/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent and selective 5-HT3 antagonist
A selective and potent 5-HT3 antagonist (Ki = 2.9 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123040-16-4
Formule moléculaire C17H21Cl2N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 386.273
Clé InChI DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azasetron hydrochloride, azasetron hcl, serotone, y-25130 hydrochloride, c17h20cln3o3.hcl, azasetron hydrochloride jan, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, 3,4-dihydro-n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride, 2h-1,4-benzoxazine-8-carboxamide, n-1-azabicyclo 2.2.2 oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-, monohydrochloride
CID PubChem 115000
Nom IUPAC N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl)-6-chloro-4-methyl-3-oxo-1,4-benzoxazine-8-carboxamide;hydrochloride
SMILES CN1C(=O)COC2=C1C=C(C=C2C(=O)NC3CN4CCC3CC4)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Y-25130 hydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 386.28
Pourcentage de pureté >99%