Learn More
Y-27632 dihydrochloride, MedChemExpress
Description
Y-27632 dihydrochloride attenuates Doxorubicin-induced apoptosis of human cardiac stem cells. Y-27632 also suppresses dissociation-induced apoptosis of murine prostate stem/progenitor cells. Y-27632 dihydrochloride primes human induced pluripotent stem cells (hIPSCs) to selectively differentiate towards mesendodermal lineage via epithelial-mesenchymal transition-like modulation.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Y-27632 dihydrochloride |
| CAS | 129830-38-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H23Cl2N3O |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (312.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (104.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@H]1CC[C@]([C@H](N)C)([H])CC1)NC2=CC=NC=C2.[H]Cl.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 320.26 |
| Poids de la formule | 320.26 |
| Afficher plus |