Learn More
Thermo Scientific™ Y-PER™ Yeast Protein Extraction Reagent
Code produit 11824121 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
500 mL
Conditionnement:
200mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11824121 200 mL 200mL
11814121 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11824121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78991
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Libérez les protéines solubilisées fonctionnellement actives avec le premier réactif de lyse de levure disponible dans le commerce pour utiliser une procédure de lyse détergente douce.
Le réactif Thermo Scientific™ Y-PER pour l’extraction des protéines de levure est le premier réactif de lyse de levure disponible dans le commerce qui utilise une procédure de lyse par un détergent doux afin de libérer des protéines solubilisées fonctionnellement actives avec une grande efficacité.
Ce tampon de lyse cellulaire à base de détergent élimine la nécessité de recourir à des microbilles de verre ou à une rupture mécanique afin de percer l’épaisse enveloppe cellulaire protéique et d’extraire les protéines. Le réactif Y-PER est efficace pour S. cerevisiae et d’autres espèces courantes : il peut ainsi être utilisé lors de procédures de purification de protéines de fusion marquées et de dosages enzymatiques de gènes rapporteurs utilisant ces organismes modèles. Le réactif de lyse peut également être utilisé pour extraire de l'ADN génomique ou plasmidique à partir d'une levure. Le protocole standard d'extraction des protéines est très simple : il suffit d'ajouter un volume approprié de réactif Y-PER à un culot de cellules de levure, d'incuber à température ambiante pendant approximativement 20 minutes, et de centrifuger les débris. Le surnageant obtenu est une solution protéique concentrée dont le rendement excède largement celui typiquement obtenu par une rupture traditionnelle avec des billes de verre.
Points clés :
  • Plus de protéines – extrait plus de deux fois plus de protéines que les méthodes de microbilles de verre
  • Moins fastidieux – élimine les difficultés associées aux procédures de lyse traditionnelles avec des microbilles de verre (p. ex., adhérence statique des billes chargées, amas de microbilles/protéines et perte de microbilles)
  • Optimisé pour la levure – validé pour une utilisation avec Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe et Pichia pastoris
  • Polyvalent – efficace pour de nombreux organismes différents, notamment Bacillus subtilus et les bactéries gram-positif et gram-négatif ; adapté à une utilisation dans une gamme variée de situations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 mL
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction de protéines de levure
Volume (métrique) 200 mL
Contenu et stockage Conserver le produit à température ambiante.
Gamme de produits Y-PER
compliance-icons
Identifiant produit
  • Y-PER Yeast Protein Extraction Reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol, disodium hydrogenorthophosphate