Learn More
Mélange de nitrosamines étiquetées YC/T 184-2004 690 100 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308868 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30308868 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000690DI
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4)
CAS 1020719-69-0, 1020719-68-9, 66148-19-4, 764661-24-7
Solvant ou matrice Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 100 μg/mL∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 100 μg/mL