Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure
Code produit 15169323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15169323 5kg 5kg
15159323 1 kg 1kg
15179323 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15169323 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 451120050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00€
    306.65€ / 5kg
    Économisez 48.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84604-16-
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84604-16-
Spécification
Nom chimique ou matériau Extrait de levure
Format Récipient en plastique
Quantité 5kg