Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure
Code produit 15493079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493079 1 kg 1kg
15483079 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493079 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60287.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.90€
    164.65€ / 1kg
    Économisez 34.25€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme additif alimentaire, rehausseur de saveur dans les aliments transformés de toutes sortes et comme nutriment pour les milieux de culture bactériens. Il est utilisé pour créer des saveurs salées et des sensations umami.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 1 kg