Learn More
Thermo Scientific™ Milieu extrait de levure-glucose-chloramphénicol (milieu YGC)
Code produit 10240973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Milieu glucosé à l’extrait de levure et au chloramphénicol
Quantité:
10/boîte
Volume plein:
17 ml
Poids plein:
17 g ± 5 %
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Volume plein Poids plein Conditionnement
10240973 Milieu glucosé à l’extrait de levure et au chloramphénicol 10/boîte 17 ml 17 g ± 5 % 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10240973 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5032A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez et dénombrez les levures et moisissures des denrées alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Isolez et dénombrez les levures et les moisissures dans les échantillons alimentaires à l’aide du milieu de chloramphénicol de glucose d’extrait de levure Thermo Scientific™. Le chloramphénicol dans le milieu est l’agent sélectif inhibant la croissance bactérienne.
Le choix du milieu approprié pour le dénombrement des levures et moisissures des échantillons alimentaires dépend fortement de la nature des denrées alimentaires étudiées et des organismes qui se développent dessus. La gélose au glucose et chloramphénicol d’extrait de levure reste bactériostatique lorsqu’elle est inoculée avec un dosage maximum de 1 mL d’une dilution de 10 à 1 mL d’un échantillon alimentaire avant d’être incubée pendant une durée maximale de cinq jours à 25°C, comme l’impose l’usage en micologie alimentaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu glucosé à l’extrait de levure et au chloramphénicol
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Milieux de culture
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte
Pour un usage en laboratoire uniquement.