Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ NPS d’extrait de levure et MF quadrillé
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Tampons d’éléments nutritifs avec membranes quadrillées
- Stockage sans problèmes jusqu’à 24 mois
- Conformité aux normes et références internationales
- Guide de validation disponible
- Très polyvalent : applications multiples
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Manipulation facile
- Membranes adaptées à une utilisation avec le distributeur e.motion
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Format | Disque de taille des pores 0,45 μm |
| Type de milieu | Extrait de levure |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de la grille | Vert foncé |
| Type d’emballage | MF conditionné individuellement pour une utilisation avec distributeur, boîtes de 10 x 10/sachet avec NP |
| Porosité | 0,45 μm |
| Quantité | 100/boîte |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |