Learn More
Extrait de levure, poudre, MP Biomedicals™
Code produit. 11496501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11496501
Marque: MP Biomedicals 0219402791
Extrait de levure, réactif de biologie moléculaire, poudre de jaune-bronze
  • Il est utilisé comme composant de milieu bactériologique pour différentes applications en génétique moléculaire et des microorganismes.
  • La poudre d’extrait de levure est un extrait de levure autolysé séché sous vide produite à partir de 100 % de levure de boulanger.
  • Il s’agit d’une source concentrée de composants protéiques solubles, de glucides et de vitamines B complexes naturelles à la levure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8013-01-2
Spécification
Nom chimique ou matériau Extrait de levure
Couleur Brun-jaune
Forme Solide
Pureté ou qualité De qualité biologie moléculaire
Quantité 1 kg