Learn More
Extrait de levure, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15815488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15815488 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15815488 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J23547.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Extrait de levure boulangère
  • Format : Poudre de couleur blanc cassé
  • N° CAS : 8013-01-2
  • Numéro MDL : MFCD00132599
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc cassé
Forme Poudre
Qualité Ultrapure
Type de produit Extrait de levure
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 1 kg