Learn More
MP Biomedicals™ Enzymes d’hydrolyzate de levure, MP Biomedicals™
Code produit 11450655 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 lb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11450655 100 lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11450655 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210330480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00€
    2800.35€ / 100lb
    Économisez 139.65€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
extrait de levure autolysé qui est une source concentrée de composants protéiques solubles, de glucides et de vitamines complexes B qui sont naturels pour la levure.
  • Produit 100 % à partir de la levure de bière.
  • Poudre brune, soluble dans l’eau
  • Conserver à température ambiante
Spécification
Couleur Marron
Description Hydrolysat de levure enzymatique
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Forme Poudre
À utiliser avec (application) Source de composants protéiques solubles ; glucides ; vitamines du complexe B
Quantité 100 lb