Learn More
Thermo Scientific Chemicals Enzyme lytique de levure, Arthrobacter luteus
Code produit 15435459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435459 1 g 1g
15445459 250 mg 250mg
15455459 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435459 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63195.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37340-57-1
Synonyme Lyticase ; Zymolyase 20T
Spécification
Couleur Blanc cassé
Type de produit Cell Lysis Enzyme
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
Quantité 1 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.