Learn More
Thermo Scientific Chemicals Enzyme lytique de levure, Arthrobacter luteus
Code produit 15455459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455459 500 mg 500mg
15445459 250 mg 250mg
15435459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15455459 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63195.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    590.65€ / 500mg
    Économisez 65.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37340-57-1
Synonyme Lyticase ; Zymolyase 20T
Specifications
Couleur Blanc cassé
Type de produit Enzyme de lyse cellulaire
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Lyophilisé
À utiliser avec (application) Hydrolyse les polymères linéaires de glucose avec des liaisons bêta-1,3
Quantité 500 mg
compliance-icons
Product Identifier
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.