Learn More
MP Biomedicals™ base levure-azote
Code produit 11347819 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Base levure-azote ; poids : 454 g ; format : Poudre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11347819 Base levure-azote ; poids : 454 g ; format : Poudre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11347819 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 114029622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.14€
    521.85€ / 454g
    Économisez 48.29€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
La base levure-azote (YNB) MP Biologicals™ avec le sulfate d’ammonium sans phosphate de potassium est un composant de milieux de levure synthétiques définis.
  • La base levure-azote est disponible avec ou sans sulfate d’ammonium.
  • La YNB est composée de sels, de vitamines et d’éléments traces. Certaines gouttes de composants sont disponibles.
  • Pour créer votre propre milieu de levure synthétique défini, commencez par la YNB de votre choix, ajoutez une source de carbone, les acides aminés appropriés et la gélose, si nécessaire.
  • Poudre en vrac, facilement pesée pour fabriquer des tailles de lots personnalisées.
Spécification
Concentration 0,7 g/l
Forme Poudre
Qualité Molecular Biology Certified™
Type de milieu YNB
Formule Vitamines : Biotine 0,002 mg ; pantothénate de calcium 0,4 mg ; acide folique 0,002 mg ; inositol 2 mg : Niacine 0,4 mg ; acide P-aminobenzoïque 0,2 mg ; chlorhydrate de pyridoxine 0,4 mg ; riboflavine 0,2 mg ; chlorhydrate de thiamine 0,4 mg ; éléments traces : Acide borique 0,5 mg ; sulfate de cuivre 0,04 mg ; iodure de potassium 0,1 mg ; chlorure ferrique 0,2 mg ; sulfate de manganèse 0,4 mg ; molybdate de sodium 0,2 mg ; sulfate de zinc 0,4 mg, sels : Sulfate de magnésium 500 mg ; chlorure de sodium 100 mg ; chlorure de calcium 100 mg.
pH 5,0 ± 0,2
Solubilité Soluble dans l’eau
Poids (métrique) 454 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride