Learn More
Tenak™ Cryoboîte en carton jaune
Code produit 15260524 Tous les produits TENAK Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Conditionnement:
36 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
15260524 133 x 133 x 75 mm 36 pièces
15230614 136 x 136 x 130 mm 36 pièces
15290524 133 x 133 x 130 mm 36 pièces
15240594 136 x 136 x 32 mm 36 pièces
15290594 136 x 136 x 50 mm 36 pièces
15240604 136 x 136 x 75 mm 36 pièces
15200544 133 x 133 x 100 mm 36 pièces
15280604 136 x 136 x 100 mm 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15260524 Fournisseur Tenak™ Code fournisseur TE22070
Edge
Cryoboîte Tenak en carton hydrofuge pour une durabilité à long terme.
  • Construit en carton dur / carton
  • Hydrofuge pour une durabilité accrue
  • Peut être utilisé avec une large gamme de séparateurs de grille
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Carton
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Dimensions (L x l x H) 133 x 133 x 75 mm