Learn More
Checkers Kit de protège-câbles AMS à 3 canaux Yellow Jacket™
Code produit 17762428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17762428 Noir, Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17762428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PYJS0003YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3198.20€
    2598.86€ / 1 pièces
    Économisez 599.34€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le kit de protège-câbles AMS à 3 canaux Yellow Jacket™ comporte une pente progressive et une surface antidérapante pour sécuriser le passage des chariots, des chariots élévateurs, des véhicules à petites roues et des véhicules lourds.
  • Le kit de protège-câbles AMS à 3 canaux Yellow Jacket™ comporte une pente progressive et une surface antidérapante pour sécuriser le passage des chariots, des chariots élévateurs, des véhicules à petites roues et des véhicules lourds
  • En outre, chaque système de rampe d’accessibilité est fabriqué en conformité avec les spécifications ADA et DDA
Spécification
Longueur (impériale) 6,5 pi
Longueur (métrique) 198 cm
Largeur (métrique) 181 cm
Couleur Noir, Jaune
Matériau Polyéthylène
Type Kit de protège-câbles