Learn More
Checkers Protège-câble à usage intensif à 3 canaux Yellow Jacket™
Code produit 17752428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17752428 Noir, Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17752428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PYJS0002YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.99€
    423.02€ / 1 pièces
    Économisez 96.97€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le protège-câble à 3 canaux Yellow Jacket™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages.
  • Le protège-câble à 5 canaux Yellow Jacket™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
Spécification
Dimensions (L x l x H) 51 x 91 x 7 cm
Couleur Noir, Jaune
Matériau Polyéthylène
Type Protège-câble