Learn More
Checkers Protège-câble à usage intensif à 5 canaux Yellow Jacket™
Code produit 17742428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Jaune
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17742428 Noir, Jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17742428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PYJS0001YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.10€
    346.88€ / 1 pièces
    Économisez 54.22€
    13% de réduction
Expédition estimée: 10-11-2026
Le protège-câble à 5 canaux Yellow Jacket™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages.
  • Le protège-câble à 5 canaux Yellow Jacket™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
Spécification
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 51 cm
Couleur Noir, Jaune
Matériau Polyéthylène
Type Protège-câble