Learn More
Checkers Rampes femelles AMS™ à 5 canaux Yellow Jacket™
Code produit 17782428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17782428 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PYJS0005BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37€
    118.44€ / 1 pièces
    Économisez 26.93€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Les rampes AMS à 5 canaux Yellow Jacket™ peuvent être combinées avec la section centrale AMS à 5 canaux Yellow Jacket™ pour créer un système entièrement extensible capable de contenir un nombre illimité de câbles.
  • Les rampes AMS à 5 canaux Yellow Jacket™ peuvent être combinées avec la section centrale AMS à 5 canaux Yellow Jacket™ pour créer un système entièrement extensible capable de contenir un nombre illimité de câbles
  • En détachant les rampes, vous pouvez également ajouter rapidement des câbles et des rampes latérales compatibles ADA aux systèmes existants
  • Le protège-câble AMS™ Yellow Jacket™ gère facilement la circulation de camions et d’autobus tout en offrant un accès facile aux piétons, chariots et fauteuils roulants
  • Les ouvertures par le haut à charnière facilitent le chargement des câbles et des tuyaux
Spécification
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 52 cm
Couleur Noir
Matériau Polyéthylène
Type Rampe à 5 canaux