Learn More
Kartell Boîte en polypropylène jaune, sans embouts, avec couvercle standard
Code produit 18097761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
18097761 Jaune 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18097761 Fournisseur Kartell Code fournisseur 0975606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    36.10€ / 10 pièces
    Économisez 1.90€
    5% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Boîtes vides en PP jaune avec couvercles à clipser pour recharges d'une capacité allant jusqu'à 1000 unités μL.
  • boîte vide
  • Pour les embouts de pipettes montés
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Jaune
Capacité Pointes de pipettes
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Propinas de hasta 1000 μL
Longueur (métrique) 11.50 cm
Type de produit Caja de propinas vacía