Learn More
Justrite™ Bidon à piston en acier jaune
Code produit 10216094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10216094 1 L -
11923579 0,5 L 1 pièce
11943629 4 L 1 pièce
11943579 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10216094 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 10118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.66€
    83.79€ / 1 pièces
    Économisez 92.87€
    52% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition. Le bidon à piston en acier jaune est fabriqué en Ryton™ et laiton.
  • Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
  • Fabriqué en matériau chimiquement résistant Ryton™ et laiton
  • La base est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond entre les remplissages
Spécification
Capacité (impériale) 1 qt.
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
Matériau Ryton, laiton
Longueur (métrique) 127 mm (Palette)
Hauteur (métrique) 143 mm
Diamètre (métrique) externe 184 mm