Learn More
Justrite™ Bidon à piston en acier jaune
Descripción
- Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition
- Fabriqué en matériau chimiquement résistant Ryton™ et laiton
- La base est conçue pour laisser moins de liquide dans le fond entre les remplissages
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (impériale) | 2 qt. |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Distribue les solvants et les liquides inflammables en toute sécurité, sans gaspillage ni exposition |
| Matériau | Ryton, laiton |
| Longueur (métrique) | 127 mm (Palette) |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 184 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?