Learn More
MP Biomedicals™ Microbilles d’oxyde de zirconium jaune
Code produit 17426483 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17426483 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17426483 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116540442
Les billes d'oxyde de zirconium jaune sont efficaces pour briser des échantillons très durs et résistants, y compris les organismes situés dans une matrice extérieure dense ou résistante.
  • Utile dans des applications telles que l’isolement d’organites intacts et des structures supramoléculaires dans lesquelles les conditions de lyse nécessitent une grande impaction mais un faible cisaillement
  • Pour isoler l’ARN et les protéines des agrégats bactériens, des biofilms et des insectes entiers
  • Type d’échantillon :Plantes, tissus animaux, bois, graines, sol, argile, bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Oxyde de zirconium
Couleur Jaune
Contenu et stockage Température ambiante
Type d’échantillon Plantes, Tissus animaux, En bois, Graines, Sol, Argile, Bactéries
À utiliser avec (équipement) FastPrep24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96
À utiliser avec (application) Extractions d’acides nucléiques, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules
Type de produit Microbille en oxyde de zirconium jaune
Quantité 1 kg
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.