Learn More
YHO-13177, MedChemExpress
Code produit 16495318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16495318 10 mg -
16485966 100 mg -
16448037 5 mg 5mg
16441527 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16495318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12757
MedChemExpress YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP; potentiated the cytotoxicity of SN-38 in cancer cells and no effect on P-glycoprotein-mediated paclitaxel resistance in MDR1-transduced human leukemia K562 cells.
YHO-13177 is a potent and specific inhibitor of BCRP
Spécification
Nom chimique ou matériau YHO-13177
CAS 912287-56-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22N2O3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (89.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)=C\C2=CC=C(N3CCC(O)CC3)S2
Poids moléculaire (g/mol) 370.47
Poids de la formule 370.47
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death