Learn More
YK-4-279, MedChemExpress
Code produit 16492217
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492217 50 mg
16476476 100 mg
16406088 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14507
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
Spécification
Nom chimique ou matériau YK-4-279
CAS 1037184-44-3
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H13Cl2NO4
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 366.2
Poids de la formule 366.2
Pourcentage de pureté 99.61%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death