Learn More
YLF-466D, MedChemExpress
Code produit 16492927
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492927 50 mg
16486956 100 mg
16416868 10 mg
16409407 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16492927 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15840
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
YLF-466D is a newly developed AMPK activator, which inhibits platelet aggregation.
Spécification
Nom chimique ou matériau YLF-466D
Forme physique Solid
CAS 1273323-67-3
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H20ClNO3
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme C24
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.62 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(CN2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)\C5=CC=CC=C5)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 465.93
Poids de la formule 465.93
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research